Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, vätska
Produktkod. p-7058042
Change view
Kvantitet:
1000 ml
1000 ml flaska
6 x 1000 ml
Med tillsatser:
Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Natriumbikarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Utan tillsatser:
Ingen glutamin, ingen fenolrött, ingen HEPES, inget protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget protein
Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget protein
Förpackningsstorlek:
1000ml
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Utan tillsatser unitSize
10298023 6 x 1000 ml Natriumbikarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188 Ingen glutamin, ingen fenolrött, ingen HEPES, inget protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein Paket med 6
10463522 1000 ml Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Inget glutamin, Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget protein 1000ml
10433142 1000 ml flaska Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188 Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget protein 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298023 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30558.LS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stöd tillväxt av CHO cellkultur. HyClone™ CDM4CHO™ Media, Liquid är ett serumfritt, kemiskt definierat medium.
  • Format: Liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Liquid
Med tillsatser Natriumbikarbonat, poloxamer 188, Poloxamer 188
Utan tillsatser Ingen glutamin, ingen fenolrött, ingen HEPES, inget protein, No Phenol Red, No HEPES, No Protein
Kvantitet 6 x 1000 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° to 8°C
Beskrivning CDM4CHO media