Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4CHO™ Media, pulver
Produktkod. 10316762
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10316762 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 10316762 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30556.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3525.00 SEK
    2155.55 SEK / 5 L
    Save 1369.45 SEK
    38% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Glutamin, Natriumbikarbonat, Poloxamer 188
Utan tillsatser Utan fenolrött, Utan HEPES, Inget protein
Kvantitet 5 l
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt
Beskrivning HyClone CDM4CHO Pulvermedia - ADCF; 1 x 5 L