Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4HEK293 Pulveriserat media
Produktkod. 11572900
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
11572900 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 11572900 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30859.01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Främjar produktion av adenovirus och rekombinant protein i HEK 293 suspensionscellkultur.
  • Optimerad för hög celltillväxt och hög rekombinant protein- och vektorproduktion med humana embryonala njure (HEK) 293-celler
  • Kemiskt definierat, proteinfritt och animaliskt komponentfritt medium tillgängligt i flytande och pulverform
  • Designad för små och storskaliga biotillverkningsprocesser
  • Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
  • Stöder direkt eller sekventiell anpassning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Utan HEPES, Utan fenolrött, Inget natriumbikarbonat
Kvantitet 5 l