Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4MAb™ Media
Produktkod. 10771484
Change view
Kvantitet:
1000 ml flaska
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10771484 1000 ml flaska 1000ml
1 options
Produktkod. 10771484 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30802.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1095.00 SEK
    853.84 SEK / 1000ml
    Save 241.16 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Öka processutbytet för tillverkning av monoklonala antikroppar för terapeutisk användning med HyClone™ CDM4MAb™ Media, ett kemiskt definierat medium som inte innehåller några animaliska komponenter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp CDM4MAb Flytande medium
Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Natriumbikarbonat
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188, Utan fenolrött, Utan HEPES
Kvantitet 1000 ml flaska
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus
Beskrivning Utan L-Glutamin