Läs mer
GE Healthcare Hyclone™ HyClone™ CDM4MAb Media
Produktkod. 10054523
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10054523 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10054523 Leverantör GE Healthcare Hyclone™ Leverantörsnummer SH30802.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Form Liquid
Produkttyp Hyclone CDM4MAb Media
Utan tillsatser No Glutamine
För användning med (applikation) Production of monoclonal antAntibodies (MAbs) from hybridoma and recombinant myeloma cell lines for research, therapeutic and diagnostic purposes is rapidly growing.
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP
Innehåll och lagring 2 to 8°C