Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4MAb Pulveriserat cellodlingsmedium
Produktkod. 11592840
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11592840 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 11592840 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30800.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 SEK
    2744.58 SEK / 5 L
    Save 425.42 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
ADCF medium för användning med hybridom- och myelomcellinjer.
HyClone CDM4MAb är en kemiskt definierad och animalisk komponentfri (ADCF ) medium. Detta regulatoriska medium är utformat för att öka processutbytet för tillverkning av antikroppar och antikroppsfragment för terapeutisk användning i en mängd olika konstruerade hybridom- och myelomcellinjer.
  • Djurframställd komponentfri.
  • Kemiskt definierad formulering
  • Designad för hög cellutbyte och produktion av monoklonal antikropp (MAb).
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP-riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt