Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4NS0 cellodlingsmedia
Produktkod. 10153202
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10153202 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 10153202 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30578.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4650.00 SEK
    4000.51 SEK / 5 L
    Save 649.49 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsvänligt medium designat för att öka processutbytet med en mängd olika NS0-cellkloner.
  • Hydrolysatfri och animalisk komponentfri formulering.
  • Utvecklad för högt cellutbyte och MAb-produktion.
  • Färdig att använda formulering, kräver inget kolesterol- eller GS-tillskott.
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning.
  • Designad för storskaliga odlingsapplikationer, inklusive perfusions- och fed-batch-strategier.
  • Tillverkad av spårbara komponenter enligt cGMP-riktlinjer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form Pulver
    Sterilitet Icke-steril
    Utan tillsatser Inget glutamin, Inget hydrolysat, Utan fenolrött, Inget protein, Utan HEPES, Inget natriumbikarbonat
    Kvantitet 5 l
    Formatera 5 L flaska
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt