Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb cellodlingsmedia
Produktkod. 16407675
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16407675 1000 ml 1 L
1 options
Produktkod. 16407675 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30871.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    841.83 SEK / 1 L
    Save 263.17 SEK
    23% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiskt definierade komponentfri från djur (ADCF ) media för användning med PER.C6 celler
  • Kemiskt definierade och animaliska komponenter fri (ADCF ) formulering
  • Detta högpresterande cellodlingsmedium har utvecklats genom Metabolic Pathway Design-processen för att öka processutbytet vid produktion av humana antikroppar och rekombinanta proteiner med PER.C6 teknologi
  • Mediet har framgångsrikt testats i en mängd olika tillämpningar, inklusive fed-batch bioreaktorkulturer
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Komponentspårbarhet
  • Tillverkad enligt cGMP-riktlinjer
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Form Vätska
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod 0,2μ m Sterilfiltrerad
    Kvantitet 1000 ml
    Formatera Flaska
    Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus