Läs mer
Cytiva HyClone™ CDM4PERMAb pulveriserat media
Produktkod. 10045863
Change view
Kvantitet:
5 l
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10045863 5 l 5 L
1 options
Produktkod. 10045863 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30872.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3170.00 SEK
    2744.58 SEK / 5 L
    Save 425.42 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiskt definierad ADCF media för användning med PER.C6 celler.
HyClone CDM4PERMAb-medium har en kemiskt definierad och animalisk komponentfri (ADCF ) formulering. Detta högpresterande cellodlingsmedium har utvecklats för att öka processutbytet vid produktion av humana antikroppar och rekombinanta proteiner med PER.C6 teknologi.
Mediet har framgångsrikt testats i en mängd olika tillämpningar, inklusive fed-batch bioreaktorkulturer.
CDM4PERMAb finns i vätske- och pulverformat i användarvänliga förpackningar.
  • Djurframställd komponentfri
  • Kemiskt definierad formulering
  • Designad för högt cellutbyte och rekombinant proteinproduktion
  • Möjliggör direkt eller sekventiell anpassning
  • Komponentspårbarhet
  • Tillverkad enligt cGMP-riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Utan fenolrött
Kvantitet 5 l
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt