Learn More
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 1 Tillägg
Description
- Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och proteinfri
- Designad för att stödja moderna cellkulturtillverkningsprocesser i forsknings- och biobearbetningsapplikationer
- Kompletterar cellkultur med aminosyror, vitaminer och glukos
- Innehåller inte L-glutamin, poloxamer 188 eller hydrolysat
- Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
- Finns som en färdig att använda flytande foderlösning
Specifications
Specifications
| Celllinje | CHO, HEK293 |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Cell Boost Tillägg |
| Formatera | Flaska |
| För användning med (applikation) | Förbättring av produktivitet och celltillväxt i Fed-Batch-kulturer |
| Produktlinje | HyClone |
| Kvantitet | 500 ml |