Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 1 Tillägg
Produktkod. 16655795
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
16655795 1000 ml
1 options
Produktkod. 16655795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31113.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2360.00 SEK
    1721.64 SEK / 1 L
    Save 638.36 SEK
    27% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kompletterar cellkultur med aminosyror, vitaminer och glukos och tillverkas för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer.
Förbättra produktiviteten och celltillväxten i foderbatchkulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att öka näringsämnen som förbrukas under odlingen. HyClone Cell Boost 1 Supplement tillhandahåller näringsämnen som aminosyror, vitaminer och glukos för att stödja odlingar med matad sats i forsknings- och biobearbetningsapplikationer.
Finns som en praktisk flytande lösning som är färdig att använda eller som ett torrpulvertillskott som ska återfuktas före användning.
  • Designad för att stödja moderna cellkulturtillverkningsprocesser, Cell Boost 1 är kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och proteinfri. Den innehåller inte L-glutamin, poloxamer 188 eller hydrolysat.
  • För enkelhetens skull finns detta cellodlingstillskott tillgängligt som en färdig att använda flytande foderlösning utöver torrpulverformatet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus
Form Vätska
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Ingen Poloxamer 188, Inget glutamin
Kvantitet 1000 ml