Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 2 Tillägg
Produktkod. 16665795
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Produktkod. Kvantitet
16665795 1000 ml
1 options
Produktkod. 16665795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31114.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.00 SEK
    1502.15 SEK / 1 L
    Save 542.85 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Kompletterar cellkultur med aminosyror och glukos och tillverkas för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer.
Förbättra produktiviteten och cellutbytet i fed-batch-kulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodlingen. HyClone Cell Boost 2 Supplement tillhandahåller aminosyror och glukos för att stödja matade batchkulturer i forsknings- och bioprocessapplikationer.
Finns som en praktisk flytande foderlösning färdig att använda eller som torrt pulverfoder som ska hydratiseras före användning.
  • Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser, Cell Boost 2 är kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), proteinfri och hydrolysatfri.
  • För enkelhetens skull finns detta cellodlingstillägg tillgängligt som ett färdigt vätskeformat utöver ett torrt pulverformat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus
Form Vätska
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Ingen Poloxamer 188, Inget glutamin
Kvantitet 1000 ml