Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 3 Tillägg
Produktkod. 16675795
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16675795 1000 ml -
16524581 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16675795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31115.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2425.00 SEK
    1508.59 SEK / 1 L
    Save 916.41 SEK
    37% Av
 Begränsad artikel
I lager
Fed-batch-tillskott med aminosyror, vitaminer, glukos och spårämnen för hybridom- och myelomceller
  • Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och proteinfri
  • Stöder matade satskulturer med aminosyror, vitaminer, glukos och spårämnen
  • Utvecklad för rekombinant proteinproduktion med olika cellinjer inklusive hybridom- och myelomcellinjer
  • Designad för att stödja moderna cellkulturtillverkningsprocesser i forsknings- och biobearbetningsapplikationer
  • Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
  • Finns som en färdig att använda flytande foderlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Hybridom, myelom
Form Vätska
Produkttyp Cell Boost Tillägg
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Förbättring av produktivitet och celltillväxt i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Kvantitet 1000 ml