Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 4 Tillägg
Produktkod. 16685795
Change view
Rekonstituerad volym:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Rekonstituerad volym
16685795 1000 ml
16534581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16685795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31116.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2645.00 SEK
    1770.10 SEK / 1 L
    Save 874.90 SEK
    33% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Fed-batch-medietillskott som innehåller aminosyror, vitaminer, glukos, spårämnen och tillväxtfaktorer för CHO celler
  • Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), Proteinfri och Hydrolysatfri
  • Stödjer satsvisa kulturer med aminosyror, vitaminer, glukos, spårämnen och tillväxtfaktorer
  • Utvecklad för rekombinant proteinproduktion med olika cellinjer inklusive kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinje
  • Designad för att stödja moderna cellkulturtillverkningsprocesser i forsknings- och biobearbetningsapplikationer
  • Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
  • Finns som en färdig att använda flytande foderlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Form Vätska
Produkttyp Cell Boost Tillägg
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Förbättring av produktivitet och cellutbyte i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Rekonstituerad volym 1000 ml