Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 5™ Tillägg
Produktkod. 11566341
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11566341 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11566341 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30865.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4580.00 SEK
    2336.03 SEK / 100g
    Save 2243.97 SEK
    48% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillhandahåller cellkulturnäringsämnen som lipider, aminosyror, vitaminer och tillväxtfaktorer. HyClone™ Cell Boost™ 5 Supplement är designat genom Metabolic Pathway Design-metod för att stödja efterfrågan inom området matad-batch-cellodling och mediaanpassning.
  • Cell Boost 5 (CN-F) pulveriserat tillskott utan L-glutamin
  • Icke-steril
  • Kemiskt definierad
  • Fri från animaliska komponenter
  • Testad i en mängd olika cellinjer, inklusive CHO , Hybridoma, NS0 och HEK 293
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2° till 8 °C.
Klassificering Chemically-defined, Protein-free, Animal Origin-free
Produkttyp Cell Boost Tillägg
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Bioprocessing, cellodling med matad sats och anpassning av media
Kvantitet 100 g