Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 5 Tillägg
Produktkod. 16695795
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16695795 1000 ml
16544581 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16695795 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31117.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.76 SEK
    2843.00 SEK / 1 L
    Save 317.76 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fed-batch-tillskott med lipider, aminosyror, vitaminer och tillväxtfaktorer för hybridom, HEK 293, NS0, och CHO celler
  • Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), Proteinfri och Hydrolysatfri
  • Stödjer satsvisa kulturer med lipider, aminosyror, vitaminer och tillväxtfaktorer
  • Utvecklad för rekombinant proteinproduktion med olika cellinjer inklusive kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinje, Human Embryonic Kidney (HEK) 293, NS0 och hybridomceller
  • Designad för att stödja moderna cellkulturtillverkningsprocesser i forsknings- och biobearbetningsapplikationer
  • Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
  • Finns som en färdig att använda flytande foderlösning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO, HEK293, Hybridoma, NS0
Form Vätska
Produkttyp Cell Boost Tillägg
Formatera Flaska
För användning med (applikation) Förbättring av produktivitet och cellutbyte i Fed-Batch-kulturer
Produktlinje HyClone
Kvantitet 1000 ml