Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7a Tillägg
Produktkod. 16564581
Change view
Kvantitet:
0,5 l
1 l
Form:
Vätska
Förpackningsstorlek:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Form Förpackningsstorlek
16564581 0,5 l Vätska -
16615805 1 l Vätska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16564581 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31119.01
 Begränsad artikel
I lager
Ett färdigt att använda, pulvermedietillskott optimerat för högutbyte av rekombinant proteinproduktion i CHO fed-batch-processer
  • Förbättra produktiviteten och cellutbytet i foderbatchkulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodling
  • Kompletterar cellkultur med aminosyror, vitaminer, salter, spårämnen och glukos
  • Cell Boost 7a och 7b är koncentrerade cellkulturtillskott utformade för att användas tillsammans för att förbättra proteinproduktionen
  • Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser
  • Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och fri från tillväxtfaktorer (såsom insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
  • Avsedd att användas i kombination med HyClone ActiPro och ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem
  • Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer när man använder kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinjer
  • Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan: L-glutamin, med: Poloxamer 188
Celllinje CHO
Form Vätska
Produkttyp Cellodlingstillskott
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Högavkastande rekombinant proteinproduktion i CHO Fed-Batch-processer
Produktlinje HyClone
Kvantitet 0,5 l