Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7a tillägg
Produktkod. 15805261
Change view
Kvantitet:
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15805261 1 l Varje
15952447 5 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15805261 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31026.07
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3080.00 SEK
    2622.49 SEK / Paket med 1
    Save 457.51 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kompletterar cellkultur med aminosyror, vitaminer, salter, spårämnen och glukos. Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer.
Förbättra produktiviteten och cellutbytet i fed-batch-kulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodlingen. HyClone Cell Boost 7a och Cell Boost 7b kosttillskott är avsedda att användas i kombination med HyClone ActiPro ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem formulerat för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer vid användning av kinesisk hamsteräggstock (CHO ) cellinjer.
Cell Boost 7a finns tillgänglig som en bekväm flytande foderlösning färdig att använda eller som ett torrt pulverfoder som ska hydratiseras före användning.
  • Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser, Cell Boost 7a är kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
  • Cell Boost 7a och 7b är koncentrerade cellkulturtillskott utformade för att användas tillsammans för att förbättra proteinproduktionen
  • För enkelhetens skull är detta cellodlingstillskott tillgängligt som en färdig att använda flytande foderlösning förutom ett torrt pulverformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Med tillsatser Poloxamer 188
Utan tillsatser Inget glutamin
Kvantitet 1 l