Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Tillägg
Beskrivning
- Förbättra produktiviteten och cellutbytet i foderbatchkulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodling
- En koncentrerad lösning av aminosyror med ett alkaliskt pH
- Cell Boost 7a och 7b är koncentrerade cellkulturtillskott utformade för att användas tillsammans för att förbättra proteinproduktionen.
- Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser
- Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
- Avsedd att användas i kombination med HyClone ActiPro och ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem
- Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer när man använder kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinjer
- Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
Spécification
Spécification
| Beskrivning | Utan: L-glutamin, poloxamer 188 och insulin |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Aminosyratillskott |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sterile-filtered |
| För användning med (applikation) | Högavkastande proteinproduktion i CHO Fed-Batch-processer |
| Produktlinje | HyClone |
| Kvantitet | 100 ml |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?