Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Tillägg
Produktkod. 16584581
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Form:
Pulver
Vätska
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Form
16584581 500 ml Vätska
16574581 100 ml Vätska
16625805 1000 ml Vätska
16447695 500 ml Pulver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16584581 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31120.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3995.00 SEK
    2215.70 SEK / 500ml
    Save 1779.30 SEK
    44% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ett koncentrerat aminosyratillskott, i ett färdigt pulverformat, för högutbyte av proteinproduktion i CHO fed-batch-processer
  • Förbättra produktiviteten och cellutbytet i foderbatchkulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodling
  • En koncentrerad lösning av aminosyror med ett alkaliskt pH
  • Cell Boost 7a och 7b är koncentrerade cellkulturtillskott utformade för att användas tillsammans för att förbättra proteinproduktionen.
  • Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser
  • Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
  • Avsedd att användas i kombination med HyClone ActiPro och ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem
  • Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer när man använder kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinjer
  • Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Utan: L-glutamin, poloxamer 188 och insulin
Form Vätska
Produkttyp Aminosyratillskott
För användning med (applikation) Högavkastande proteinproduktion i CHO Fed-Batch-processer
Produktlinje HyClone
Kvantitet 500 ml