Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost™ 7b Tillägg
Beskrivning
- Förbättra produktiviteten och cellutbytet i foderbatchkulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodling
- En koncentrerad lösning av aminosyror med ett alkaliskt pH
- Cell Boost 7a och 7b är koncentrerade cellkulturtillskott utformade för att användas tillsammans för att förbättra proteinproduktionen.
- Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser
- Kemiskt definierad (CD), komponentfri från djur (ADCF ), och innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
- Avsedd att användas i kombination med HyClone ActiPro och ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem
- Formulerad för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer när man använder kinesisk hamster äggstock (CHO ) cellinjer
- Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer
Tekniske data
Tekniske data
| Beskrivning | Utan: L-glutamin, poloxamer 188 och insulin |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Aminosyratillskott |
| Sterilitet | Sterile |
| Steriliseringsmetod | Sterile-filtered |
| För användning med (applikation) | Högavkastande proteinproduktion i CHO Fed-Batch-processer |
| Produktlinje | HyClone |
| Kvantitet | 1000 ml |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?