Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Tillägg
Produktkod. 15815261
Change view
Kvantitet:
0,1 l
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15815261 0,1 l Varje
16457695 1 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15815261 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH31027.08
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 SEK
    634.35 SEK / Paket med 1
    Save 97.65 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kompletterar cellkultur med koncentrerade aminosyror. Tillverkad för att uppfylla cGMP-tillverkningsstandarder och QC-specifikationer.
Förbättra produktiviteten och cellutbytet i fed-batch-kulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodlingen. HyClone Cell Boost 7a och Cell Boost 7b kosttillskott är avsedda att användas i kombination med HyClone ActiPro ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem formulerat för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer vid användning av kinesisk hamsteräggstock (CHO ) cellinjer.
Cell Boost 7b är tillgänglig som en bekväm flytande foderlösning färdig att använda eller som ett torrt pulverfoder som ska hydratiseras före användning.
  • Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser, Cell Boost 7b-tillskott är en koncentrerad lösning av aminosyror med ett alkaliskt pH. Supplementet är kemiskt definierat, fritt från animaliska komponenter (ADCF ), innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
  • Använda Cell Boost 7a och 7b tillsammans för att uppnå höga utbyten av mAbs och andra proteiner i CHO fed-batch-processer
  • För enkelhetens skull är detta cellodlingstillskott tillgängligt som en färdig att använda flytande foderlösning förutom ett torrt pulverformat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt
Form Pulver
Sterilitet Icke-steril
Utan tillsatser Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188, Utan insulin
Kvantitet 0,1 l
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).