Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost 7b Tillägg
Beskrivning
Förbättra produktiviteten och cellutbytet i fed-batch-kulturer genom att komplettera cellodlingsmediet för att ersätta näringsämnen som förbrukats under cellodlingen. HyClone Cell Boost 7a och Cell Boost 7b kosttillskott är avsedda att användas i kombination med HyClone ActiPro ActiSM media som en del av ActiPro cellodlingssystem formulerat för att ge höga utbyten av rekombinanta proteiner i processer vid användning av kinesisk hamsteräggstock (CHO ) cellinjer.
Cell Boost 7b är tillgänglig som en bekväm flytande foderlösning färdig att använda eller som ett torrt pulverfoder som ska hydratiseras före användning.
- Designad för att stödja moderna tillverkningsprocesser, Cell Boost 7b-tillskott är en koncentrerad lösning av aminosyror med ett alkaliskt pH. Supplementet är kemiskt definierat, fritt från animaliska komponenter (ADCF ), innehåller inga tillväxtfaktorer (som insulin), peptider, hydrolysat, fenolrött eller 2-merkaptoetanol
- Använda Cell Boost 7a och 7b tillsammans för att uppnå höga utbyten av mAbs och andra proteiner i CHO fed-batch-processer
- För enkelhetens skull är detta cellodlingstillskott tillgängligt som en färdig att använda flytande foderlösning förutom ett torrt pulverformat
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C, borta från ljus och fukt |
| Form | Pulver |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Utan tillsatser | Inget glutamin, Ingen Poloxamer 188, Utan insulin |
| Kvantitet | 0,1 l |
Säkerhet och hantering
- Cell Boost 7b, without Poloxamer-188, without Insulin, without L-Glutamine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).