Läs mer
Cytiva HyClone™ Cell Boost Utrustning
Produktkod. 10237053
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
6g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10237053 100 g 6g
1 options
Produktkod. 10237053 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30890
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-02-2027
Specifikationer
Innehåll och lagring 2° till 8° C
Beskrivning Cell Boost Kit (1 till 6)
Form Pulver
Kvantitet 100 g