Läs mer
Cytiva HyClone™ Characterized Fetal Bovine Calf Serum, US Origin
Produktkod. 12859447
Change view
Kvantitet:
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12859447 1000 ml 1 L
1 options
Produktkod. 12859447 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30073.04IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Meets the requirements of most users, filtered through triple 100 nm pore size-rated filters.
  • Standard endotoxin and hemoglobin specifications
  • Subjected to moderate biochemical analyses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certificate of Suitability: R1-CEP 2000-080
Innehåll och lagring Triple filtered through sequential 100 nm pore size-rated filters
Åldras 16 to 22 weeks
Ursprungsland United States
Produkttyp Calf Bovine Serum
Kvantitet 1000 ml
Bearbetning Irradiated, Heat Inactivated
Endotoxinkoncentration <10 EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Hemoglobinkoncentration <10 mg/dL
Produktlinje HyClone