Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum, australiskt ursprung
Kvantitet:
50 mL
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (30-40 kGy)
Embryonic Stem Cell Screened
Heat Inactivated
Mesenchymal Stem Cell Screened
None
Förpackningsstorlek:
100ml
Beskrivning
- Uppfyller kraven från de flesta användare
- Filtrerad genom tredubbla 100 nm porstorleksklassade filter
- Standardspecifikationer för endotoxin och hemoglobin
- Utsatt för måttliga biokemiska analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lämplighetsintyg nr. R1-CEP 2000-384 |
| Ursprungsland | Australien |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Bestrålad (30-40 kGy) |
| Endotoxinkoncentration | ≤25 EU/ml |
| Hemoglobinkoncentration | ≤25 mg/dL |
| Visa mer |