Läs mer
Cytiva HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), australiskt ursprung
Product Code. 11591841
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
Unit Size:
500ml
Product Code. Kvantitet Unit Size
11591841 500 ml 500ml
1 options
Product Code. 11591841 Supplier Cytiva Supplier No. SH30084.03
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Förbättra tillväxten av celler med Australien HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), australiskt ursprung kommer från australiensiska slakterier godkända av USA Department of Agriculture (USDA) eller Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS).
  • De australiska metoderna för djurhållning uppvisar utmärkt djurnäring och hälsovård.
  • Australien är en ökontinent, vilket gör hanteringen av djursjukdomar och kontroll lättare än i de flesta områden i världen.
  • Karaktäriserad FBS, Australian Origin filtreras genom tre sekventiella 100 nm (0,1)μ m) porstorleksklassade filter.
  • Före dispensering poolas varje parti serum för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna (true pool technology).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Ytterligare analyser Gamma Globulin Alkaliskt Fosfatas Laktat Dehydrogenas SGPT SGOT pH Albumin Blod Urea Kväve Kreatinin Total Bilirubin Natrium Kalium Kalcium Klorid Oorganiskt Fosfor Järn TIBC Procent Mättnad Glukos IgG
Certifikat och efterlevnad USDA-föreskrifter, AQIS
Färg Amber
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C
Art Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland Australia
Form Frozen
Formatera Bottle
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Kvalitet Characterized
Bearbetning None
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteininnehåll 3 to 4.5 g/dL
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Gamma-irradiated No