Läs mer
Cytiva HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), ursprung från Nya Zeeland
Artikelnummer. 11511921
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
500 ml
missing translation for 'unitSize'
500ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11511921
missing translation for 'mfr': Cytiva SH30406.02
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förbättra tillväxten av celler med Nya Zeeland HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum.
  • HyClone Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), Nya Zeelands ursprung samlas noggrant in, bearbetas och filtreras i vår egen anläggning i Nya Zeeland.
  • Stilla havets stora vidd har skyddat Nya Zeelands ’öar från många yttre influenser, både geografiskt och biologiskt.
  • En av fördelarna med denna isolering är att Nya Zeeland har de färsta rapporterade bovina sjukdomarna i världen, vilket gör Characterized FBS, New Zealand Origin till en utmärkt källa till bovint serum eftersom det erbjuder större säkerhet.
  • Karaktäriserad FBS, New Zealand Origin filtreras genom tre sekventiella 100 nm (0,1)μ m) porstorleksklassade filter.
  • Före dispensering poolas varje parti serum för att säkerställa enhetlighet och konsistens mellan flaskorna (true pool technology).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ytterligare analyser Progesteronklorid Insulin Oorganiskt fosfor PTH Glukos Kolesterol Koppar HDL Magnesium LDL Selen Triglycerider IgG Gamma Globulin pH Fosfolipider Osmolalitet Alkaliskt fosfatas Järn Laktat Dehydrogenas TIBC SGPT Procent Mättnad SGOT B1 Carotin B2 Tophol Re Niacin B2 B1 Biotin Folat Vitamin C 1,25-dihydroxi vitamin D Totalt protein Albumin Blod Urea Kväve
Certifikat och efterlevnad USDA förordningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤20 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Mykoplasma upptäckt Ja
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt