Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), USA Ursprung
Product Code. 16261082
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad, bestrålad
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Bearbetning
16261082 500 ml Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
16615735 100 ml Värme inaktiverad, bestrålad
16271082 500 ml Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy)
16625735 100 ml Bestrålad
16635735 500 ml Bestrålad
16645735 1000 ml Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 16261082 Supplier Cytiva Supplier No. SH30071.03IH2540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9660.00 SEK
    6023.91 SEK / 500ml
    Save 3636.09 SEK
    37% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer för att stödja robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller.
  • Ytterligare spårbarhetstester av HyClone™ Fetalt bovint serum utförs av en samarbetspartner, Oritain
  • Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
  • Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
  • Varje parti utsätts för viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
  • Karaktäriserad FBS analyseras för många komponenter, inklusive gammaglobulin, glukos och IgG
  • Stöder robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller
  • Tillverkad med äkta poolteknologi för att minimera variationen från flaska till flaska
  • Fullständig spårbarhet tillhandahålls tillbaka till den ursprungliga källan, certifierad av International Serum Industry Association (ISIA)
  • Kommer från USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Amber
Innehåll och lagring Store at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Art Bovine
Åldras Fetal
Ursprungsland USA
Form Serum
Formatera Bottle
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Serumbehandling Heat-inact, Gamma-irr
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Testad för Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Volym (metrisk) 500 mL
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/mL
Värme inaktiverad Yes
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Osmolalitet 280 to 360 mOsm/kg
pH 6.7 to 7.6
Proteininnehåll 3 to 4.5 g/dL
Gamma-irradiated Yes