Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), USA Ursprung
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålad
None
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy)
Värmeinaktiverad, bestrålad
Beskrivning
- Ytterligare spårbarhetstester av HyClone™ Fetalt bovint serum utförs av en samarbetspartner, Oritain
- Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer
- Filtrerat genom tre sekventiella 100 nm (0,1μ m) porstorleksklassade filter
- Varje parti utsätts för viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
- Karaktäriserad FBS analyseras för många komponenter, inklusive gammaglobulin, glukos och IgG
- Stöder robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller
- Tillverkad med äkta poolteknologi för att minimera variationen från flaska till flaska
- Fullständig spårbarhet tillhandahålls tillbaka till den ursprungliga källan, certifierad av International Serum Industry Association (ISIA)
- Kommer från USA
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy) |
| Testad för | Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53 |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Visa mer |