Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), USA Ursprung
Beskrivning
- Ytterligare spårbarhetstestning av HyClone™ Fetal Bovin Serum utförs av en samarbetspartner, Oritain
- Låg antikropparhalt och hög tillväxtfaktor
- Filtrerat genom tre sekventiella filter på 100 nm (0,1 μm) porstorleksklassade
- Varje parti genomgår viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
- Karaktäriserad FBS analyseras för många komponenter, inklusive gammaglobulin, glukos och IgG
- Stödjer robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller
- Tillverkad med äkta poolteknik för att minimera variationen mellan flaskor
- Fullständig spårbarhet tillhandahålls tillbaka till ursprungskällan, enligt certifiering av International Serum Industry Association (ISIA)
- Källa i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Ursprungsland | USA |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 100 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt trippelfiltrerat, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Värme inaktiverad, bestrålad |
| Testad för | Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53 |
| Volym (metrisk) | 100 mL |
| Visa mer |