Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (FBS), USA Ursprung
Produktkod. p-7087620
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad, bestrålad
Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy)
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning
16615735 100 ml Värme inaktiverad, bestrålad
16261082 500 ml Värmeinaktiverad, bestrålad (25 till 40 doser)
16271082 500 ml Värmeinaktiverad, bestrålad (30-45 kGy)
16625735 100 ml Bestrålad
16635735 500 ml Bestrålad
16645735 1000 ml Hold (Håll)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16615735 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30071.02IH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Låg i antikroppar och hög i tillväxtfaktorer för att stödja robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller.
  • Ytterligare spårbarhetstestning av HyClone™ Fetal Bovin Serum utförs av en samarbetspartner, Oritain
  • Låg antikropparhalt och hög tillväxtfaktor
  • Filtrerat genom tre sekventiella filter på 100 nm (0,1 μm) porstorleksklassade
  • Varje parti genomgår viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
  • Karaktäriserad FBS analyseras för många komponenter, inklusive gammaglobulin, glukos och IgG
  • Stödjer robust tillväxt och delning av celler, inklusive embryonala stamceller
  • Tillverkad med äkta poolteknik för att minimera variationen mellan flaskor
  • Fullständig spårbarhet tillhandahålls tillbaka till ursprungskällan, enligt certifiering av International Serum Industry Association (ISIA)
  • Källa i USA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland USA
Form Serum
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt trippelfiltrerat, 100 nm
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Värme inaktiverad, bestrålad
Testad för Viruspaneltestning enligt 9 CFR 113.53
Volym (metrisk) 100 mL
Produktlinje HyClone