Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (ursprung från Nya Zeeland)
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Progesteron, Klorid, Insulin, oorganiskt fosfor, PTH, Glukos, Kolesterol, Koppar, HDL, Magnesium, LDL, Selen, Triglycerider, IgG, Gamma Globulin, pH, Fosfolipider, Osmolalitet, Alkaliskt fosfatas, dehydrogenas, Iron, Iron, Mättnad, SGOT, B1, B2, B6, Niacin, Biotin, Retinol, Karoten, Tokoferol, B12, Folat, Vitamin C, 1,25-dihydroxi-vitamin D, Totalt protein, Albumin, Blodureakväve |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C |
| Kvantitet | 500 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Bestrålat, 30 till 45 doser |
| Testad för | Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus |
| Endotoxinkoncentration | ≤20 EU/ml |
| Värme inaktiverad | Nej |
| Visa mer |