Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum, ursprung från Nya Zeeland
Kvantitet:
50 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (30-40 kGy)
Embryonic Stem Cell Screened
HI, Irr - 25 to 40 doses
Irradiated
Mesenchymal Stem Cell Screened
Förpackningsstorlek:
500ml
Beskrivning
- Uppfyller kraven från de flesta användare
- Filtrerad genom tredubbla 100 nm porstorleksklassade filter
- Standardspecifikationer för endotoxin och hemoglobin
- Utsatt för måttliga biokemiska analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Lämplighetsintyg nr. R1-CEP 2001-211 |
| Ursprungsland | Nya Zeeland |
| Form | Serum |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Kvantitet | 500 mL |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Kvalitet | Karaktäriserad |
| Bearbetning | Bestrålad (30-40 kGy) |
| Volym (metrisk) | 500 mL |
| Endotoxinkoncentration | ≤20 EU/ml |
| Visa mer |