Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (USA)
Beskrivning
- Förbättra tillväxten av celler
- Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
- Filtrerat genom seriella 100 nm porstorleksklassade filter
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Färg | Amber |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C. |
| Art | Bovine |
| Åldras | Fetal |
| Ursprungsland | USA |
| Form | Frozen |
| Formatera | Bottle |
| Produkttyp | Fetalt bovinserum |
| Visa mer |