Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (USA)
Produktkod. p-7058022
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (30 till 45 doser)
Bestrålad
Bestrålad (25 till 40 doser)
HEJ, IRR - 25 till 40 doser
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
11521831 100 ml Hold (Håll) 100ml
17296886 100 ml HEJ, IRR - 25 till 40 doser -
17206896 100 ml Bestrålad (25 till 40 doser) -
11531831 500 ml Hold (Håll) 500ml
12379802 500 ml Värme inaktiverad 500ml
11306060 500 ml Bestrålad 500ml
16291082 500 ml Bestrålad (30 till 45 doser) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11521831 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30071.02
Används som serumtillskott för cellodling in vitro av eukaryota celler
  • Förbättra tillväxten av celler
  • Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser
  • Filtrerat genom seriella 100 nm porstorleksklassade filter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Oorganisk fosfor, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2 till 8 °C.
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
Kvalitet Karaktäriserad
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
Värme inaktiverad Nej
Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
Produktlinje HyClone
Mykoplasma upptäckt Nej
USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad