Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Ursprung från USA)
Produktkod. 12604217
Change view
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bearbetning unitSize
12604217 Värme inaktiverad 50ml
11596531 Hold (Håll) 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12604217 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30071.01HI
Förbättra tillväxten av celler. Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser.
  • Tillhandahåller viktiga proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer, metaboliter och näringsämnen för din cellodlingsprocess
  • Tillverkad med äkta poolteknologi, vilket minimerar variationen från flaska till flaska
  • Analyserades för gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, glutaminsyra pyrodruvtransaminas, glutaminoxaloättiksyratransaminas, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, järn, oorganisk, TI, järn, oorganisk klorid, oorganisk klorid, osmolfosfat, järn. procent järnmättnad, glukos och IgG
  • USA hämtat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt protein, Albumin, Blod Urea Kväve, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Oorganisk fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, Procent Mättnad, Glukos, IgbulinG
    Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
    Ursprungsland USA
    Produkttyp Fetalt bovinserum
    Kvantitet 50 mL
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
    Kvalitet Karaktäriserad
    Bearbetning Värme inaktiverad
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
    Värme inaktiverad Ja
    Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad