Läs mer
Cytiva HyClone™ Karakteriserat fetalt bovint serum (Ursprung från USA)
Produktkod. p-7145857
Bearbetning:
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. 12604217
Brand: Cytiva SH30071.01HI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förbättra tillväxten av celler. Testad för endotoxin, hemoglobin och ytterligare biokemiska analyser.
  • Tillhandahåller viktiga proteiner, hormoner, tillväxtfaktorer, metaboliter och näringsämnen för din cellodlingsprocess
  • Tillverkad med äkta poolteknologi, vilket minimerar variationen från flaska till flaska
  • Analyserades för gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, glutaminsyra pyrodruvtransaminas, glutaminoxaloättiksyratransaminas, pH, totalt protein, albumin, blodkarbamid, kväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, järn, oorganisk, TI, järn, oorganisk klorid, oorganisk klorid, osmolfosfat, järn. procent järnmättnad, glukos och IgG
  • USA hämtat
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Ytterligare analyser Laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, Totalt protein, Albumin, Blod Urea Kväve, Kreatinin, Total Bilirubin, Natrium, Kalium, Kalcium, Klorid, Oorganisk fosfor, Osmolalitet, Järn, TIBC, Procent Mättnad, Glukos, IgbulinG
    Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
    Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
    Ursprungsland USA
    Produkttyp Fetalt bovinserum
    Kvantitet 50 mL
    Sterilitet Sterila
    Steriliseringsmetod Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm
    Kvalitet Karaktäriserad
    Bearbetning Värme inaktiverad
    Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
    Endotoxinkoncentration ≤25 EU/ml
    Värme inaktiverad Ja
    Hemoglobinkoncentration ≤25 mg/dL
    Mykoplasma upptäckt Nej
    USDA säkerhetstest ingår USDA inspekterad