Läs mer
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Produktkod. 10287963
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Bearbetning Förpackningsstorlek
10287963 100 ml Hold (Håll) 100ml
11556541 1000 ml Gammabestrålad 1000ml
10136253 500 ml Hold (Håll) 500ml
10176363 1000 ml Hold (Håll) 1000ml
12389842 500 ml Värme inaktiverad 500ml
16231102 500 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
16241102 1000 ml Bestrålat, 25 till 40 doser -
16251102 1000 ml Bestrålat, 30 till 45 doser 1000ml
12369842 500 ml Gammabestrålad 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 10287963 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30087.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Innehåller högkvalitativt järntillsatt nötkreatursserum med tillsatta tillväxtfrämjande faktorer.
  • Ålder vid tidpunkten för insamling: vanligtvis 16 - 22 veckor
  • Järntillsatt med ytterligare tillväxtfrämjande komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid, Kreatinin, Gammaglobulin, Glukos, IgG, Insulin, Järn, Laktatdehydrogenas, Osmolalitet, Procent mättnad, pH, Fosfor, Kalium, SGOT, SGPT, Natrium, TIBC, Totalt bilirubin, Totalt protein
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C.
Beskrivning Kalvserum; Kosmisk kalv; 100 ml
Tillsats Järn och naturligt framställda komponenter
Produkttyp Kalvbovint serum
Kvantitet 100 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm, gamma-bestrålad
Bearbetning Hold (Håll)
Testad för Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus