Läs mer
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Produktkod. 12369842
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 12369842
Brand: Cytiva SH30087.03IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller högkvalitativt järntillsatt nötkreatursserum med tillsatta tillväxtfrämjande faktorer.
  • Age at time of collection: typically 16 - 22 weeks
  • Iron-supplemented with additional growth promoting components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, Gamma Globulin, Alkaline Phosphatase, Lactate Dehydrogenase, SGPT, SGOT, pH, Total Protein, Albumin, Blood Urea Nitrogen, Creatinine, Total Bilirubin, Sodium, Potassium, Calcium, Chloride, Phosphorus, Osmolality, Iron, TIBC, Percent Saturation, Glucose, IgG
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Beskrivning Gamma Irradiated; 500 mL; Quote basis
Produkttyp Calf Bovine Serum
Kvantitet 500 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated
Bearbetning Gammabestrålad
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus
Järn kompletterat Yes