Läs mer
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Kvantitet:
100 ml
500 ml
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Beskrivning
- Ålder vid tidpunkten för insamling: vanligtvis 16 - 22 veckor
- Järntillsatt med ytterligare tillväxtfrämjande komponenter
Specifikationer
Specifikationer
| Ytterligare analyser | Albumin, Alkaliskt fosfatas, Blod Urea Kväve, Kalcium, Klorid |
| Certifikat och efterlevnad | Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar |
| Innehåll och lagring | Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C. |
| Tillsats | Järn och naturligt framställda komponenter |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiellt filtrerad, 100 nm, gamma-bestrålad |
| Bearbetning | Bestrålat, 25 till 40 doser |
| Testad för | Blåtunga, Bovint adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovin RSV, BVDV |
| Värme inaktiverad | Nej |