Läs mer
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf™ Serum (USA)
Produktkod. p-7058016
Kvantitet:
100 ml
500 mL
1000 ml
Bearbetning:
Bestrålat, 25 till 40 doser
Bestrålat, 30 till 45 doser
Gammabestrålad
Hold (Håll)
Värme inaktiverad
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
500ml
Produktkod. 11556541
Brand: Cytiva SH30087.04IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller högkvalitativt järntillsatt nötkreatursserum med tillsatta tillväxtfrämjande faktorer.
  • Age at time of collection: typically 16 - 22 weeks
  • Iron-supplemented with additional growth promoting components
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Albumin, Alkaline Phosphatase, Blood Urea Nitrogen, Calcium, Chloride, Creatinine, Gamma Globulin, Glucose, IgG, Insulin, Iron, Lactate Dehydrogenase, Osmolality, Percent Saturation, pH, Phosphorus, Potassium, SGOT, SGPT, Sodium, TIBC, Total Bilirubin, Total Protein
Certifikat och efterlevnad Manufactured in cGMP (21 CFR 820) compliant and ISO9001 certified facilities
Innehåll och lagring Sera should be stored at -10°C or lower. Once thawed, sera should be stored at 2° to 8°C.
Beskrivning Gamma Irradiated Calf Serum
Tillsats Iron and naturally derived components
Produkttyp Calf Bovine Serum
Kvantitet 1000 ml
Sterilitet Sterile
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 100 nm, Gamma-irradiated
Bearbetning Gammabestrålad
Testad för Bluetongue, Bovine Adenovirus, Bovine Parvovirus, Bovine RSV, BVDV, Cytopathogenic Agents, Hemadsorbing Agents, Rabies Virus, Reovirus