Läs mer
Cytiva HyClone™ Cosmic Calf Serum (ursprung från USA)
Produktkod. 12694227
Change view
Kvantitet:
100 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
1000ml
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12694227 1000 ml 1000ml
12349842 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12694227 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30087.04HI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Ett nötkalvsserum berikat med järn och tillväxtfrämjande faktorer för att odla ett brett spektrum av celltyper.
HyClone Cosmic Calf serum är ett högpresterande bovint kalvserum som har berikats med järn och en egenutvecklad blandning av tillväxtfrämjande faktorer. Resultatet är ett naturligt framställt, högkvalitativt konstruerat serum som har visat utmärkt prestanda med ett brett spektrum av celltyper. Alla komponenter av Cosmic Calf serum kommer från USA och är spårbara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ytterligare analyser Insulin, gammaglobulin, alkaliskt fosfatas, laktatdehydrogenas, SGPT, SGOT, pH, albumin, blodureakväve, kreatinin, totalt bilirubin, natrium, kalium, kalcium, klorid, oorganiskt fosfor, järn, TIBC, procentuell mättnad, Glukosmättnad, Ig
Certifikat och efterlevnad Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
Innehåll och lagring Sera bör förvaras vid -10 °C eller lägre. När serumet är upptinat ska det förvaras vid 2° till 8 °C
Produkttyp Kalvbovint serum
Kvantitet 1000 ml
Sterilitet Sterila
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 100 nm, gamma-bestrålad
Bearbetning Värme inaktiverad
Testad för Bluetongue, Bovint Adenovirus, Bovint Parvovirus, Bovint RSV , BVDV, Cytopatogena medel, Hemadsorberande medel, Rabiesvirus, Reovirus
Värme inaktiverad Ja