Läs mer
Cytiva HyClone™ Definierat fetalt bovint serum (FBS), amerikanskt ursprung
Produktkod. 16221082
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Bearbetning:
Bestrålad (25-40 kGy)
Bestrålad (30-45 kGy)
Bestrålad, värmeinaktiverad
MSC-skärm, värmeinaktiverad
TET-skärm, bestrålad
Värmeinaktiverad
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16221082
Brand: Cytiva SH30070.03IH3045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används i stor utsträckning av cellodlare som har en oro för virusföroreningar och kräver en omfattande biokemisk profil.
  • Analysresultat för över 50 komponenter, med ytterligare tester tillgängliga
  • Inköpt och bearbetat i USA med fullständig spårbarhet till ursprung
  • Ultralåga endotoxinnivåer (≤ 10 EU/ml) för minskad forsknings- och produktionsrisk
  • Seriell 40 nm filterprocess tar bort upp till 8 loggar viral utmaning
  • Efterfiltreringsbehandlingar som t.exγ - Bestrålade och värmeinaktiverade alternativ finns också tillgängliga
  • Bred viruspaneltestning i enlighet med 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland USA
Produkttyp Fetalt bovinserum
Kvantitet 500 ml
Steriliseringsmetod Sekventiellt filtrerad, 40 nm
Kvalitet Definierat
Bearbetning Bestrålad (30-45 kGy)
Testad för Virustestad enligt 9 CFR Standard
Volym (metrisk) 500 mL
Endotoxinkoncentration ≤10 EU/ml
Hemoglobinkoncentration ≤10 mg/dL
Produktlinje HyClone