Läs mer
Cytiva HyClone™ Definierat fetalt bovint serum (FBS), amerikanskt ursprung
Produktkod. 16675725
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Bearbetning:
Bestrålad (25-40 kGy)
Bestrålad (30-45 kGy)
Heat Inactivated
Irradiated, Heat Inactivated
MSC Screen, Heat Inactivated
TET Screen, Irradiated
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16675725
Brand: Cytiva SH30070.02HT
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används i stor utsträckning av cellodlare som har en oro för virusföroreningar och kräver en omfattande biokemisk profil.
  • Assay results for over 50 components, with additional testing available
  • Sourced and processed in the United States with complete traceability to origin
  • Ultra-low endotoxin levels (≤ 10 EU/mL) for reduced research and production risk
  • Serial 40 nm filter process removes up to 8 logs viral challenge
  • Post-filtration treatments such as γ-irradiated and heat-inactivated options are also available
  • Broad virus panel testing in accordance with 9 CFR 113.53
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ursprungsland United States
Produkttyp Fetal Bovine Serum
Kvantitet 100 mL
Steriliseringsmetod Sequential-filtered, 40 nm
Kvalitet Defined
Bearbetning Heat Inactivated
Testad för Virus-Tested to 9 CFR Standard
Volym (metrisk) 100 mL
Endotoxinkoncentration ≤ 10 EU/mL
Hemoglobinkoncentration ≤ 10 mg/dL
Produktlinje HyClone