Läs mer
Cytiva HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media
Produktkod. 10770245
Change view
Kvantitet:
500 ml
1000 ml
6 x 500 ml
Med tillsatser:
Glutamin
Glutamin, HEPES
Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat
HEPES
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 6
Utan tillsatser:
Inget glutamin
Utan HEPES
Utan HEPES, Utan fenolrött
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Med tillsatser Förpackningsstorlek Utan tillsatser
10770245 500 ml Glutamin, HEPES 500ml -
10031492 1000 ml Glutamin, HEPES 1000ml -
10611243 1000 ml Glutamin 1000ml Utan HEPES, Utan fenolrött
10155933 500 ml HEPES 500ml Inget glutamin
10592994 6 x 500 ml HEPES Paket med 6 Inget glutamin
11571881 500 ml Glutamin, HEPES, Natriumpyruvat 500ml -
10593554 6 x 500 ml Glutamin, HEPES Paket med 6 -
10399383 6 x 500 ml Glutamin Paket med 6 Utan HEPES
10473522 500 ml Glutamin 500ml Utan HEPES, Utan fenolrött
10043793 500 ml Glutamin 500ml Utan HEPES
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10770245 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30023.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00 SEK
    86.56 SEK / 500ml
    Save 179.44 SEK
    67% Av
 Begränsad artikel
I lager
Används för att odla många olika däggdjursceller inklusive MDCK, gliaceller, fibroblaster och endotelceller. HyClone™ DMEM/F12 1:1 Media stöder cellkulturtillväxt och biotillverkningsprocesser och tillverkas med ISO 9001:2000-certifierade processer.
  • System testat med HyClone sera för att säkerställa produktens effektivitet och homogenitet
  • Alla produkter hydratiseras med vatten av WFI-kvalitet och genomgår 0,1 μm sterilfiltrering
  • Erbjuds i en mängd olika förpackningskonfigurationer, inklusive praktiska HyQPAK™ sexpack
  • Lika delar blandning av DMEM och Hams F12 media
  • Formuleringen kombinerar hög koncentration av glukos, aminosyror och vitaminer från DMEM med ett stort antal andra komponenter tillgängliga i Ham's F-12
  • Innehåller 17,5 mM glukos och 0,5 mM natriumpyruvat
  • Koncentration: 2,5 mM L-Glutamin och 15 mM HEPES
  • Finns med eller utan L-Glutamin, Phenol Red eller HEPES
  • Finns i flera storlekar och konfigurationer av vätska eller pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp DMEM/F12 1:1 Medium
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin, HEPES
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus