Läs mer
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH pulveriserat media
Beskrivning
- Klassiska mediaformuleringar av hög kvalitet i praktisk förpackning
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
- Exakta tillverkningsprocesser säkerställer konsistens från –parti –till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | None |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | DMEM/Högglukos med L-glutamin, utan natriumpyruvat |
| Steriliseringsmetod | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin, Glukos |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 10 l |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt |