Läs mer
Cytiva HyClone™ DMEM/HIGH pulveriserat media
Beskrivning
- Klassiska mediaformuleringar av hög kvalitet i praktisk förpackning
- Tillverkad i cGMP (21 CFR 820) kompatibla och ISO9001 certifierade anläggningar
- Exakta tillverkningsprocesser säkerställer konsistens från –parti –till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | None |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | DMEM/Högglukos med L-glutamin, utan natriumpyruvat |
| Steriliseringsmetod | Icke-steril |
| Med tillsatser | Glutamin, Glukos |
| Utan tillsatser | Inget natriumpyruvat, Inget natriumbikarbonat |
| Kvantitet | 2 x 5 l |
| Certifikat och efterlevnad | cGMP och ISO 9001:2000 |
| Innehåll och lagring | 2° till 8 °C, borta från ljus och fukt |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- His SpinTrap Kit
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H360D-Kan skada det ofödda barnet.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305-VID KONTAKT MED ÖGONEN:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare..
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Nickel; imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 15% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.