Läs mer
Cytiva HyClone™ Donor Adult Bovine Serum (U.S.)
Produktkod. p-7087622
Kvantitet:
1 l
Bearbetning:
Bestrålad
Bestrålad (30 till 45 doser)
None
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. 16635745
Brand: Cytiva SH30075.05
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used to enhance cell culture performance; a cost-efficient alternative to Fetal Bovine Serum (FBS).
  • Sourced from a closed herd maintained on USDA-licensed premises
  • Cattle from these closed herds are used exclusively for the production of donor bovine blood products
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certificate of Suitability No. R1-CEP 2001-259
Ursprungsland United States
Form Liquid
Produkttyp Adult Bovine Serum
Kvantitet 1 l
Steriliseringsmetod Sequential Triple-filtered, 100 nm
Bearbetning None
Endotoxinkoncentration ≤ 50 EU/mL
Värme inaktiverad No
Hemoglobinkoncentration ≤ 25 mg/dL
Produktlinje HyClone