Läs mer
Cytiva Hyclone™ Donator Equine Serum
Description
Serumsamling:
- Från insamling till slutförpackning
- Varje steg är dokumenterat
- Full spårbarhet i enlighet med nuvarande god tillverkningssed (cGMP)
- Omfattande kvalitets-, prestanda- och analytiska tester
- Aseptiskt förpackad i klass 100 renrumsskick
- Varje parti serum testas för att säkerställa kvalitet och sterilitet
- Samlas efter filtrering och före slutförpackning
- Konsekvent kvalitet från den första flaskan fylld till den sista
- Ökar konsistensen och minimerar variationen med mycket serum
Specifications
Specifications
| Ytterligare analyser | Albumin |
| Ursprungsland | USA |
| Produkttyp | Hästserum |
| Kvantitet | 1 l |
| Sterilitet | Sterila |
| Steriliseringsmetod | Sekventiell Trippelfiltrerad, 100 nm |
| Bearbetning | Hold (Håll) |
| Testad för | BVDV, Rabiesvirus, Reovirus, Cytopatogena medel |
| Värme inaktiverad | Nej |
| Produktlinje | HyClone |